Print…
Prulifloxacin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoro-1-methyl-7-(4-((5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl)piperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydro-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid
469840010 469840050
469840010.EA 59.2 EUR
469840010. 469840050.
Prulifloxacin 97%
Prulifloxacin
Fórmula: C₂₁H₂₀FN₃O₆S
Peso Molecular: 461.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00864847
Número CAS: 123447-62-1
Encomendar
Appearance yellow to light orange to green powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %