Print…
5-Chloroquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
469740010 469740050
469740010.EA 44.9 EUR
469740010. 469740050.
5-Chloroquinoline 97%
5-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de Inflamação: 263°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00239413
Número CAS: 635-27-8
Encomendar
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 28°C to 32°C