Print…
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
469710010 469710050
469710010.EA 96.1 EUR
469710010. 469710050.
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
4-(Dimethylamino)butanoic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044628
Número CAS: 693-11-8
Encomendar
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94 to 106 %