Print…
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
469660010 469660050
469660010.EA 92.7 EUR
469660010. 469660050.
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₄S
Peso Molecular: 215.226 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025052
Número CAS: 7151-76-0
Encomendar
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %