Print…
3-Pyridineacetic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (Pyridin-3-yl)acetic acid
469620010 469620050
469620010.EA 34.3 EUR
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066302
Número CAS: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Encomendar
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C