Print…
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
469310010 469310050
469310010.EA 49.6 EUR
469310010. 469310050.
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Peso Molecular: 184.2371 g/mol
Ponto de ebulição: 286°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059776
Número CAS: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
Encomendar
Appearance white to yellow crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 86°C to 96°C
Water ≤1 %