Print…
Methyl heptadecanoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
469300010 469300050
469300010.EA 46.5 EUR
469300010. 469300050.
Methyl heptadecanoate 99%
Methyl heptadecanoate
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Ponto de ebulição: 152…153°C
Ponto de Inflamação: >110°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009001
Número CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
Encomendar
Appearance white to light yellow or colorless powder or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %