Print…
2,4,6-Tri(dimetilaminometil)fenol 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute
469290250 469291000
469290250.EA 43.1 EUR
469290250. 469291000.
2,4,6-Tri(dimetilaminometil)fenol 90%
2,4,6-Tri(dimetilaminometil)fenol
Fórmula: C₁₅H₂₇N₃O
Peso Molecular: 265.4 g/mol
Ponto de ebulição: 130…135°C
Densidade: 0.969
Ponto de Inflamação: 149°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008330
Número CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance colorless to yellow viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94 to 106 %