Print…
2,3-Dimethylhexane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
469270010 469270050
469270010.EA 94 EUR
469270010. 469270050.
2,3-Dimethylhexane 95%
2,3-Dimethylhexane
Fórmula: C₈H₁₈
Peso Molecular: 114.23 g/mol
Ponto de ebulição: 116
Ponto de Fusão: -124
Densidade: 0.71
Ponto de Inflamação: 7°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039951
Número CAS: 584-94-1
EINECS: 209-547-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)