Print…
4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iniparib
469161000 469165000
469161000.EA 55.6 EUR
469161000. 469165000.
4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Fórmula: C₇H₅IN₂O₃
Peso Molecular: 292.0307 g/mol
Ponto de ebulição: 344.7°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110639
Número CAS: 160003-66-7
Encomendar
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %