Print…
Astragaloside IV 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
468860010 468862500
468860010.EA 399 EUR
468860010. 468862500.
Astragaloside IV 98%
Astragaloside IV
Fórmula: C₄₁H₆₈O₁₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16036240
Número CAS: 84687-43-4
Encomendar
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤7 %