Print…
Piroctone olamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
468820010 468820050
468820010.EA 44.7 EUR
468820010. 468820050.
Piroctone olamine 97%
Piroctone olamine
Fórmula: C₁₄H₂₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01690792
Número CAS: 68890-66-4
EINECS: 272-574-2
Merck Index: 13,07585
Encomendar
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 130°C to 138°C