Fenticonazole nitrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate
468790010
468792500
468790010.EA
231
EUR
468790010.
468792500.
Fenticonazole nitrate 98%
Fenticonazole nitrate
Fórmula:
C₂₄H₂₀Cl₂N₂OS·HNO₃ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00941391 Número CAS: 73151-29-8 EINECS: 277-302-6 Merck Index: 13,04033 |
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 133°C to 137°C |
Loss on drying | ≤0.5 % |