Print…
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Guanine 9-β-D-Arabinofuranoside, Araguanosine, Ara-G
468631000 468635000
468631000.EA 196 EUR
468631000. 468635000.
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₅
Peso Molecular: 283.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065486
Número CAS: 38819-10-2
Encomendar
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤7 %