Print…
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
468580050 468580250
468580050.EA 91.8 EUR
468580050. 468580250.
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172113
Número CAS: 53112-28-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 94°C to 100°C
Water ≤1 %