Print…
Pimobendan
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 2-(2-Methyl-1-oxopropyl)isoindole-1,3-dione
468570010 468572500
468570010.EA 616 EUR
468570010. 468572500.
Pimobendan
Pimobendan
Fórmula: C₁₉H₁₈N₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00761648
Número CAS: 74150-27-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07516
Encomendar
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %