Print…
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
468560010 468560050
468560010.EA 196 EUR
468560010. 468560050.
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Fórmula: C₁₉H₁₇O₂P
Peso Molecular: 308.3109 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00406515
Número CAS: 70127-50-3
Encomendar
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 175°C to 180°C