Print…
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrakis(dimethylamino)diborane
468540050 468540250 468541000
468540050.EA 82.3 EUR
468540050. 468540250. 468541000.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Fórmula: C₈H₂₄B₂N₄
Ponto de ebulição: 55…57°C (2,5mmHg)
Densidade: 0,926
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00048012
Número CAS: 1630-79-1
Encomendar
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)