Print…
Hexahydroindan
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
468530010 468532500
468530010.EA 452 EUR
468530010. 468532500.
Hexahydroindan
Hexahydroindan
Fórmula: C₉H₁₆
Número MDL : MFCD00021262
Número CAS: 496-10-6
Encomendar
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 % (cis/trans)