Print…
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
468520010 468522500
468520010.EA 453 EUR
468520010. 468522500.
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Bicyclo[3.3.0]octane
Fórmula: C₈H₁₄
Número MDL : MFCD00060882
Número CAS: 694-72-4
Encomendar
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %