Print…
Amlodipine maleate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate maleate
468320010 468320050
468320010.EA 106 EUR
468320010. 468320050.
Amlodipine maleate
Amlodipine maleate
Fórmula: C₂₄H₂₉ClN₂O₉
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02259457
Número CAS: 88150-47-4
Encomendar
Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 160°C to 165°C