Print…
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 38.5 EUR
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Fórmula: C₆H₁₁BrO
Ponto de ebulição: 88…90°C (22mmHg)
Densidade: 1,359
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03788561
Número CAS: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %