Print…
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Azaindene, Indolizine
467730010 467732500
467730010.EA 382 EUR
467730010. 467732500.
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇N
Ponto de ebulição: 202°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00030189
Número CAS: 274-40-8
Encomendar
Appearance white to green-grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 70°C to 78°C