Print…
Rilpivirine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-4-((4-((4-(2-Cyanovinyl)-2,6-dimethylphenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
467720010 467722500
467720010.EA 744 EUR
467720010. 467722500.
Rilpivirine
Rilpivirine
Fórmula: C₂₂H₁₈N₆
Peso Molecular: 366.42 g/mol
Ponto de ebulição: 634°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11046372
Número CAS: 500287-72-9
Encomendar
Appearance white to beige to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %