Print…
1,4-Benzenedimethanethiol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
467610010 467610050
467610010.EA 94.7 EUR
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Fórmula: C₈H₁₀S₂
Ponto de ebulição: 156°C (16hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004872
Número CAS: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C