Print…
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
467130010 467130050
467130010.EA 108 EUR
467130010. 467130050.
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₄H₉F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862519
Número CAS: 90035-34-0
Encomendar
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C