Print…
Loxoprofen sodium
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
467120050 467120250
467120050.EA 57.6 EUR
467120050. 467120250.
Loxoprofen sodium
Loxoprofen sodium
Fórmula: C₁₅H₁₇NaO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00941425
Número CAS: 80382-23-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05611
Encomendar
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water 11 to 13 %