Print…
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
467060010 467060050
467060010.EA 95 EUR
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264397
Número CAS: 147621-21-4
Encomendar
Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %