Eszopiclone
Fornecedor: Thermo Fisher ScientificEspecificações dos Resultados do Teste
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | 0.99 |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hr) (vacuum) |