Print…
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
466990010 466990050
466990010.EA 65.4 EUR
466990010. 466990050.
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00865757
Número CAS: 51037-30-0
EINECS: 256-928-3
Merck Index: 13,00113
Encomendar
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 180°C to 190°C
Loss on drying ≤1 %