Print…
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
466070010 466070050
466070010.EA 69.5 EUR
466070010. 466070050.
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₆Br₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276344
Número CAS: 633-70-5
Encomendar
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %