Print…
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
457650010 457650050 457650250
457650010.EA 15.8 EUR
457650010. 457650050. 457650250.
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
Fórmula: C₆H₇ClN₂O₂
Ponto de ebulição: 317°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274530
Número CAS: 13223-25-1
Encomendar
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 101°C to 105°C