Print…
Glicerina, meetSpec_Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
448590010 448592500
448590010.EA 69.2 EUR
448590010. 448592500.
Glicerina, meetSpec_Ph.Eur.
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 290°C (760mmHg)
Ponto de Fusão: 18.6
Densidade: 1.261
Ponto de Inflamação: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
ALCANCE: Exempted from REACH
Merck Index: 13,04497
Encomendar
Appearance clear colorless to almost colorless viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Specific gravity 1.249 to 1.268
Assay 98.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)