Print…
N,N-Dietilformamida, extra puro for MOF synthesis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
407300250 407301000
407300250.EA 49.6 EUR
407300250. 407301000.
N,N-Dietilformamida, extra puro for MOF synthesis
N,N-Dietilformamida
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 176…177°C (760mmHg)
Densidade: 0,9
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003287
Número CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99 %
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %