Print…
Ácido salicílico 99+%, atende à especificação analítica da Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
385730010 385730050
385730010.EA 50.2 EUR
385730010. 385730050.
Ácido salicílico 99+%, atende à especificação analítica da Ph.Eur.
Ácido salicílico
Fórmula: (HO)C₆H₄CO₂H
Ponto de ebulição: 211°C (20mmHg)
Ponto de Inflamação: 157°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002439
Número CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Encomendar
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)