Print…
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
320370250 320371000
320370250.EA 22.5 EUR
320370250. 320371000.
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% estabilizada
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Fórmula: C₁₄H₂₂O₄
Peso Molecular: 254.33 g/mol
Ponto de ebulição: >315°C
Densidade: 0.995
Ponto de Inflamação: 109°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015425
Número CAS: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Encomendar
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Stabilizer ca. 200 ppm MeHQ