Print…
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
264220010 264220050
264220010.EA 83.2 EUR
264220010. 264220050.
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
5-Phenyl-1,3-oxazole
Fórmula: C9H7NO
Ponto de ebulição: 261°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067074
Número CAS: 1006-68-4
Encomendar
Appearance yellow to beige to brown low melting mass or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %