Print…
N6-Benzyladenosine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
226420050 226420010
226420050.EA 616 EUR
226420050. 226420010.
N6-Benzyladenosine
N6-Benzyladenosine
Fórmula: C₁₇H₁₉N₅O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005740
Número CAS: 4294-16-0
EINECS: 224-298-9
Encomendar
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %