Print…
Methylsuccinic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
127750050 127750250
127750050.EA 69.1 EUR
127750050. 127750250.
Methylsuccinic anhydride 97%
Methylsuccinic anhydride
Fórmula: C₅H₆O₃
Ponto de ebulição: 238…240°C (760mmHg)
Densidade: 1,22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005527
Número CAS: 4100-80-5
EINECS: 223-870-5
Encomendar
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 96.0 to 104.0 %
Melting point 33°C to 35°C