3-Indoleacrylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
IAA, 3-(1-H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)acrylic acid, 3-(3-Indolyl)acrylic Acid
122180010
122180050
122180010.EA
59.2
EUR
122180010.
122180050.
3-Indoleacrylic acid 98%
3-Indoleacrylic acid
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005633 Número CAS: 1204-06-4 EINECS: 214-872-7 |
Appearance | white to yellow to beige powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 180°C to 190°C |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |