Print…
Boron triiodide ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
87220.03 87220.06 87220.14
87220.03EA 107 EUR
87220.03 87220.06 87220.14
Boron triiodide ≥95%
Boron triiodide
Fórmula: BI₃
Número MDL : MFCD00036286
Número CAS: 13517-10-7