Print…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 65.4 EUR
A18512.14 A18512.22 A18512.36
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Peso Molecular: 221.62 g/mol
Ponto de ebulição: 143…144 °C/1.5 mm
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Densidade: 1.69
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007445
Número CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8 III