Print…
Titânio solução padrão 1.000 mg/l Ti em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86717.260EA 31.64 EUR
86717.260 86717.180
Titânio solução padrão 1.000 mg/l Ti em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Titanium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%