Print…
Tioacetamida 4% em solução aquosa Reag. Ph. Eur. 1089602
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ethanethioamide
85975.290EA 159 EUR
85975.290 85975.180 85975.260
Tioacetamida 4% em solução aquosa Reag. Ph. Eur. 1089602
Tioacetamida
Informações de encomenda: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Fórmula: CH₃CSNH₂
Peso Molecular: 75.13 g/mol
Ponto de ebulição: ~100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008070
Número CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM