Print…
Dicromato de potássio 106 g/L 0.36 mol/l em solução aquosa Reag. Ph. Eur. 1069501
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
87716.260EA 122 EUR
87716.260 87716.180
Dicromato de potássio 106 g/L 0.36 mol/l em solução aquosa Reag. Ph. Eur. 1069501
Dicromato de potássio
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente
Fórmula: K₂Cr₂O₇
Peso Molecular: 294.18 g/mol
Ponto de ebulição: 500
Ponto de Fusão: 398
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011367
Número CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790