Print…
Ouro solução padrão 1.000 mg /l Au em ácido clorídrico 2% AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86662.260EA 311 EUR
86662.260 86662.180
Ouro solução padrão 1.000 mg /l Au em ácido clorídrico 2% AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Gold Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%