Boro solução padrão 1.000 mg/l B em água AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86663.260EA
28.56
EUR
86663.260
86663.180
Boro solução padrão 1.000 mg/l B em água AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Boron Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%