Print…
Antimónio solução padrão, 1.000 mg/l Sb em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86707.180EA 16.2 EUR
86707.180 86707.260
Antimónio solução padrão, 1.000 mg/l Sb em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Antimony Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022