Print…
Corante de Wright para coloração microscópica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
A17903.14 A17903.22
A17903.14EA 62.8 EUR
A17903.14 A17903.22
Corante de Wright para coloração microscópica
Wright's stain
Densidade: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00082143
Número CAS: 68988-92-1