Print…
Vanadyl sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
204862-10G 204862-50G
SIAL204862-10GEA 177 EUR
SIAL204862-10G SIAL204862-50G
Vanadyl sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Vanadyl sulphate hydrate
Fórmula: O₅SV·H₂O
Número MDL : MFCD00149933
Número CAS: 123334-20-3
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1,II